Merck
764620
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
greener alternative
average Mn 10,000, PDI ≤1.2
Synonim(y):
PDLA, PLA, polyDL-lactide
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D 0°, c = 0.5% in chloroform
masa cząsteczkowa
average Mn 10,000
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ramy czasowe degradacji
<6 months
mp
287-293 °C
PDI
≤1.2
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Stosowany w dostarczaniu leków, w tym do powlekania nanocząstek1. Może być funkcjonalizowany przez grupy końcowe2 lub stosowany jako makroinicjator/prekursor blokujący3.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)