Merck
764612
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide)
greener alternative
average Mn 5,000, PDI ≤1.1
Synonim(y):
PDLA, PLA, polyDL-lactide
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 5,000
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
ramy czasowe degradacji
<6 months
mp
264-270 °C
PDI
≤1.1
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie produktów Greener Alternative Products, które należą do jednej z czterech kategorii ekologicznych alternatyw. Jest to produkt należący do rodziny wysokowydajnych biopolimerów, które są niezbędne do opracowania wydajnych, tanich i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Stosowany w dostarczaniu leków, w tym do powlekania nanocząstek. Może być funkcjonalizowany grupami końcowymi lub stosowany jako makroinicjator/prekursor blokowy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)