763705
Graphene oxide dispersion
2 mg/mL,dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
wodna dyspersja tlenku grafenu
About This Item
Product Name
Graphene oxide, 2 mg/mL, dispersion in H2O, avg. no. of layers, 1
Formularz
dispersion in H2O
Poziom jakości
Właściwości
avg. no. of layers 1
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
stężenie
2 mg/mL
współczynnik refrakcji
n20/D 1.333
gęstość
0.981 g/mL at 25 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
O=C(O)C1C2=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C(C%12=C%13C%10=C%14C8=C%15C6=C%16C4=C%17C2=CC(C(O)=O)C%18=C%17C%19=C%16C%20=C%15C%21=C%14C%22=C%13C(C%23=C%24C%22=C%25C%21=C%26C%20=C%27C%19=C%28C%18=CC(C(O)=O)C%29=C%28C%30=C%27C%31=C%26C%32=C%25C%33=C%24C(C%34=C%35C
InChI
1S/C140H42O20/c141-131(142)26-13-23-15-44-62(140(159)160)45-16-24-14-40-31(132(143)144)5-1-29-41-20-48(135(149)150)56-33-7-3-28-27-2-6-32-55-37(133(145)146)11-9-35-60(138(155)156)42-17-25-18-43-61(139(157)158)36-10-12-38(134(147)148)58-46-21-50(137(153)154)59-47-22-49(136(151)152)57-34-8-4-30-39(19-26)51(23)78-72(44)88-75(45)80-52(24)79(54(29)40)95-71(41)83(56)101-93-69(33)64(28)91-90-63(27)68(32)92-86(66(35)55)73(42)81-53(25)82-74(43)87(67(36)58)96-76(46)85(59)103-97-77(47)84(57)102-94-70(34)65(30)89(78)105-104(88)115-98(80)111(95)116(101)126-122-110(93)107(91)120-119-106(90)108(92)99(81)114-100(82)112(96)118(103)128(124(114)119)123-113(97)117(102)127(130(122)129(120)123)121(109(94)105)125(115)126/h2,5,7-10,12-22,26,38,48-50H,1,3-4,6,11H2,(H,141,142)(H,143,144)(H,145,146)(H,147,148)(H,149,150)(H,151,152)(H,153,154)(H,155,156)(H,157,158)(H,159,160)
Klucz InChI
VTWITIAIMADGRM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Chloride free (purified by dialysis)
- Monolayer sheet
- sheet diameter <10 micron
Zastosowanie
It can be used as a support for biocatalysis in organic solvents. For example, carboxyl-functionalized graphene oxide can act as a support to immobilize Yarrowia lipolytica lipase. The immobilized enzyme exhibits a high efficiency for the resolution of the racemic compound in the organic solvent.
It can also be used as a hole transport layer in organic photovoltaic cells.
Cechy i korzyści
- Good solution processability
- Hydrophilic and easily dispersed in water
- Low production cost
- Presence of rich active oxygen-containing functional groups
- It can be easily functionalized
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?