757527
Sodium hydroxide
ultra dry, powder or crystals, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
‘Caustic soda’
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócgęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
core: sodium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
318 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
gęstość
2.13 g/cm3
Zastosowanie
electroplating
material synthesis precursor
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?