Merck
755710
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
>70% (TGA), avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
NC-1100, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>70% (TGA)
Formularz
powder
Właściwości
avg. no. of layers 1
producent / nazwa handlowa
Nanocyl, Inc.
rozmiar dł.
× 3 μm , TEM
średnia średnica
2 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
These single walled carbon nanotubes (SWNTs) were produced via the Catalytic Carbon Vapor Deposition (CCVD) process. Potential applications of SWNTs are in field effect transistors (FETs), solar cells, photodetectors, high performance computation, renewable energy, optoelectronics etc.
Zastosowanie
Potential applications of SWNTs are in field effect transistors (FETs), solar cells, photodetectors, high performance computation, renewable energy, optoelectronics etc.Other applications include electronics,sensors,composites,energy storage, study of life science systems.
Uwaga dotycząca przygotowania
Catalytic Carbon Vapor Deposition (CCVD) Method
Informacje prawne
Product of Nanocyl, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)