755168
Carbon nanotube, double-walled
<10% Metal Oxide(TGA)
Synonim(y):
NC-2100
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
powder
średnia śr. × dł.
3.5 nm × 1-10 μm , TEM
powierzchnia
>500 m2/g , BET
zanieczyszczenia
<10% Metal Oxide (TGA)
Opis ogólny
Strukturę dwuściennych nanorurek węglowych (DWNT) można sobie wyobrazić jako dwie współosiowe koncentryczne jednościenne nanorurki węglowe (SWNT). Zostały one przygotowane metodą katalitycznego chemicznego osadzania z fazy gazowej. DWNT wykazują doskonałe właściwości emisji polowej i mogą być potencjalnie użyteczne jako wyświetlacze emisji polowej (FED) i tranzystory emisji polowej (FET).
Zastosowanie
Zastosowania obejmują:
- Elektronika
- Czujniki
- Kompozyty
- Magazynowanie energii
- Badanie systemów nauk przyrodniczych
Uwaga dotycząca przygotowania
Metoda katalitycznego osadzania z par węgla (CCVD)
Informacje prawne
Produkt firmy Nanocyl, Inc.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)