753742
CdSeS/ZnS alloyed quantum dots
fluorescence λem 450 nm, 6 nm diameter, 1 mg/mL in toluene
Synonim(y):
QD alkyl functionalized, Fluorescent Nanocrystals, Trilite™
About This Item
Formularz
liquid
Poziom jakości
stężenie
1 mg/mL in toluene
współczynnik refrakcji
n20/D 1.496 (lit.)
średnica
6 nm
bp
110-111 °C (lit.)
gęstość
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencja
λem 450 nm
grupa funkcyjna
oleic acid
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?