750530
Carbon nanotube, single-walled
98% (Metallic), avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
IsoNanotubes-M™, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
Poziom jakości
Próba
2% (Semiconducting)
98% (Metallic)
Formularz
solid
Właściwości
avg. no. of layers 1
producent / nazwa handlowa
NanoIntegris, Inc.
Długość
0.3-5 μm
średnica
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Research applications include:
- Electronics
- Sensors
- Composites
- Energy Storage
- Study of Life Science systems
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?