Merck
750492
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube, single-walled
<3.5% Metal Catalyst, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
PureTubes, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
About This Item
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
Próba
30% (Metallic)
70% (Semiconducting)
Poziom jakości
Formularz
solid
Właściwości
avg. no. of layers 1
producent / nazwa handlowa
NanoIntegris, Inc.
Długość
0.3-5 μm
zanieczyszczenia
<3.5% Metal Catalyst
średnica
1.2-1.7 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
PureTubes are produced by arch discharge or plasma torch. The diameter of the semiconducting single walled nanotubes range in 1.2-1.7 nm, whereas the length varies from 100nm to 4 μm. The catalyst content is < 3.5%.
Zastosowanie
These carbon nanotubes are produced via the Arc Discharge process and are purified via density gradient centrifugation.
Research applications include:
  • Electronics
  • Sensors
  • Composites
  • Energy Storage
  • Study of Life Science systems
Uwaga dotycząca przygotowania
Electric Arc Discharge Method
Informacje prawne
Product of NanoIntegris, Inc
PureTubes is a trademark of NanoIntegris, Inc.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)