Merck
748161
Sigma-Aldrich
Silica
nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
Synonim(y):
Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
mesoporous
nanoparticles
Poziom jakości
wielkość cząstki
200 nm
wielkość porów
4 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Shape - approximately spherical
Zastosowanie
The well defined mesoporous materials are used in applications that include separations, drug delivery, optical imaging, and composites.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)