748129
CdSe/ZnS core-shell type quantum dots
stabilized with octadecylamine ligands, fluorescence λem 580 nm, solid
Synonim(y):
Artificial atoms, Fluorescent nanocrystals, QDs
About This Item
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Protocol to make QD solutions (dispersing QDs into solutions):
1. Weigh desired amount of the quantum dot powder and put it in a glass vial;
2. Add desired amount of the solvent, i.e. toluene, chloroform, hexane, etc. (mostly non-polar organic solvents) in the vial and shake the vial;
3. If there is any solid left in the vial after shaking, sonicate the vial for 30~60 seconds to get the quantum dot powder well dispersed. If required dilute the solution further.
Material has a shelf life of around 3 years if stored properly. Store at room temperature (4-25 °C); do not freeze. Should not be exposed to extreme temperatures.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Kidney,Bone, Liver,Gastrointestinal tract,Immune system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)