Merck
747386
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide), thiol terminated
average Mn 2,500, PDI ≤1.2
Synonim(y):
mercapto PLA, mercapto PLLA, thioPLA
About This Item
Wzór liniowy:
H(C3H4O2)nOC2H4SH
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]22/D -138°, c = 0.5% in chloroform
masa cząsteczkowa
average Mn 2,500
temp. przejścia
Tm 127-137 °C
PDI
≤1.2
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)