Merck
747106
Sigma-Aldrich
Difluoro{2-[(3,5-dimethyl-2H-pyrrol-2-ylidene-N)methyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrrolato-N}boron
99% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15BF2N2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
248.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
99% (HPLC)
Formularz
powder
mp
210-214 °C
ciąg SMILES
CC(C=C1C)=C(/C=C2N=C(C)C=C\2C)N1B(F)F
InChI
1S/C13H15BF2N2/c1-8-5-10(3)17-12(8)7-13-9(2)6-11(4)18(13)14(15)16/h5-7H,1-4H3/b12-7-
Klucz InChI
QZEVTPIWBHINIV-GHXNOFRVSA-N
Zastosowanie
BODIPY laser dyes are used to generate fluorescent conjugates of proteins, nucleotides, oligonucleotides and dextrans, and to prepare fluorescent enzyme substrates, fatty acids, phospholipids, lipopolysaccharides, receptor ligands and polystyrene microspheres.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)