Merck
747076
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1400 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
PbS
Masa cząsteczkowa:
239.27
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 1400 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Our PbS quantum dots have a fully crystalline inorganic core and are organically stabilized with an oleic acid coating, which makes their surface hydrophobic in nature. They exhibit high colloidal and thermal stability, as well as strong emissions with narrow fluorescence bands, owing to their small particle size distributions. These particles absorb all light in the UV, VIS and NIR, up to 900 nm. Their size-dependent absorption and emission properties make them suitable for different applications: such as, absorber materials in photovoltaics, detectors and photodiodes, and phosphors in IR-emitters (solid state lighting, SSL), among many others.
Informacje prawne
Fraunhofer CAN is a research division of the Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)