Merck
747025
Sigma-Aldrich
PbS core-type quantum dots
oleic acid coated, fluorescence λem 1200 nm, 10 mg/mL in toluene
Synonim(y):
CANdot®, Fluorescent nanocrystals, QDs, artificial atoms
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
PbS
Masa cząsteczkowa:
239.27
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
stężenie
10 mg/mL in toluene
fluorescencja
λem 1200 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Nasze kropki kwantowe PbS mają w pełni krystaliczny rdzeń nieorganiczny i są stabilizowane organicznie za pomocą powłoki kwasu oleinowego, co sprawia, że ich powierzchnia ma charakter hydrofobowy. Wykazują wysoką stabilność koloidalną i termiczną, a także silną emisję z wąskimi pasmami fluorescencji, ze względu na ich mały rozkład wielkości cząstek. Cząstki te absorbują całe światło w zakresie UV, VIS i NIR, do 900 nm. Ich właściwości absorpcyjne i emisyjne zależne od rozmiaru sprawiają, że nadają się do różnych zastosowań: takich jak materiały absorpcyjne w fotowoltaice, detektory i fotodiody oraz luminofory w emiterach podczerwieni (oświetlenie półprzewodnikowe, SSL), wśród wielu innych.
Informacje prawne
Fraunhofer CAN jest oddziałem badawczym Fraunhofer IAP
CANdot is a registered trademark of Fraunhofer CAN
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
39.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
4 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)