Merck
746959
Sigma-Aldrich
Ethenesulfonyl fluoride
95%
Synonim(y):
ESF, Vinyl sulfonyl fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H3FO2S
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
110.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
współczynnik refrakcji
n20/D 1.385
gęstość
1.328 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=S(F)(C=C)=O
InChI
1S/C2H3FO2S/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2
Klucz InChI
BYPHZHGVWNKAFC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethenesulfonylfluoride is a Michael acceptor used in dyestuffs, functional materials,photoresist materials, lubricating oil additives, and medicinal chemistry. Itexhibits extraordinary reactivity in SuFEx click chemistry and organicsynthesis.
Zastosowanie
Ethenesulfonyl fluoride can be used as a reactant to synthesize:
  • β-Arylethenesulfonyl fluorides via palladium(II) acetate-catalyzed Heck-Matsuda reaction with arenediazonium tetrafluoroborates.
  • Bisalkylsulfonyl fluoride(BSF) monomers via Michael addition reaction with amines/anilines. BSF monomers are applicable in the synthesis of polysulfonates.
  • Cyclobutane-fused pyridinyl sulfonyl fluorides by photocatalytic [2 + 2] cycloaddition with pyridones or isoquinolones.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
104.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)