741698
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid 3-azido-1-propanol ester
98% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H37N3O2S3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
447.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
98% (HPLC)
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)OCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C20H37N3O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-17-27-19(26)28-20(2,3)18(24)25-16-14-15-22-23-21/h4-17H2,1-3H3
Klucz InChI
HQKDQLOBIDMFQX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
Functionalized RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene, acrylate and acrylamide monomers. Azide group can be used to conjugate to a variety of alkyne-functionalized biomolecules. Chain Transfer Agent (CTA).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?