Merck
740810
Sigma-Aldrich
2-(Dodecylthiocarbonothioylthio)-2-methylpropionic acid pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H31F5O2S3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
530.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
4-5% pentafluorophenol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.512
gęstość
1.203 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCSC(=S)SC(C)(C)C(=O)Oc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C23H31F5O2S3/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-32-22(31)33-23(2,3)21(29)30-20-18(27)16(25)15(24)17(26)19(20)28/h4-14H2,1-3H3
Klucz InChI
XBUCQRRMAZYXHN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Need help choosing the correct RAFT Agent? Please consult the RAFT Agent to Monomer compatibility table.
Zastosowanie
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of styrene; acrylate and acrylamide monomers. Chain Transfer Agent (CTA)
Inne uwagi
The product contains 4-5% pentafluorophenol impurity. This impurity is typically not capable of interfering with the chain transfer agent
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)