Merck
739448
Sigma-Aldrich
Silver nanowires
diam. × L 100 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Synonim(y):
Silver nanofibers, Silver nanowhiskers, Silver nanowire
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid (suspension)
nanowires
Poziom jakości
stężenie
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
śr. × dł.
100 nm × 6 μm
zanieczyszczenia
<5 wt. % non-volatile organics (TGA)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Silver Nanowires are useful in a wide variety of conductive, optical and anti-microbial applications such as Touchscreen displays, Medical Imaging and Sterile Clothing.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
55.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)