Merck
739421
Sigma-Aldrich
Silver nanowires
diam. × L 50 nm × 6 μm, 0.5% (isopropyl alcohol suspension)
Synonim(y):
Silver nanofibers, Silver nanowhiskers, Silver nanowire
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Ag
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
107.87
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid (suspension)
nanowires
Poziom jakości
stężenie
0.5% (isopropyl alcohol suspension)
śr. × dł.
50 nm × 6 μm
gęstość
0.785 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Klucz InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Silver nanowires (AgNWs) are 1-D silver based nanostructures which have a diameter of 60 nm and a 10 μm length. They can be synthesized by the reduction of silver nitrate (AgNO3) in presence of silver bromide (AgBr). They may also be prepared by the arc discharge mechanism of immersed silver electrodes.
Zastosowanie
AgNWs have excellent electrical, optical and mechanical properties which make them a suitable material for flexible electronics based applications such as solar cells and film heaters.
Silver nanowires are useful in a wide variety of conductive, optical and anti-microbial applications such as touchscreen displays, medical imaging and sterile clothing.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)