724815
Poly(N-isopropylacrylamide), carboxylic acid terminated
average Mn 2,000
Synonim(y):
NIPAM polymer, PNIPAM-COOH, Polyacrylamide, functionalized polyNIPAM, functionalized polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H11NO)nSCH2CH2CO2H
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócSzukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Novel polymer for development of thermosensitive coated micro/nano materials including thermoresponsive polymeric drug delivery systems. The carboxylic acid functional group can be used to conjugate a variety of biomolecules to the polymer chain.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?