722995
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid
Synonim(y):
4-Cyano-4-(thiobenzoylthio)pentanoic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H13NO2S2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
279.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócFormularz
powder
Poziom jakości
mp
94-98 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(CCC(O)=O)(SC(=S)c1ccccc1)C#N
InChI
1S/C13H13NO2S2/c1-13(9-14,8-7-11(15)16)18-12(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-6H,7-8H2,1H3,(H,15,16)
Klucz InChI
YNKQCPNHMVAWHN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
4-Cyano-4-(phenylcarbonothioylthio)pentanoic acid is asulfur-based chain transfer agent that provides a high degree of control forliving radical polymerization.
Zastosowanie
RAFT agent for controlled radical polymerization; especially suited for the polymerization of methacrylate and methacrylamide monomers.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?