Merck
719811
Sigma-Aldrich
Carbon nanofibers
greener alternative
pyrolitically stripped, platelets(conical), >98% carbon basis, D × L 100 nm × 20-200 μm
Synonim(y):
PR-25-XT-PS, Conical carbon nanofibers
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
platelets (conical)
Poziom jakości
Próba
>98% carbon basis
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. × dł.
100 nm × 20-200 μm
powierzchnia
54 m2/g
zanieczyszczenia
<14,000 ppm Iron content
średnia średnica
130 nm
wielkość porów
0.12 cm3/g average pore volume
89.3 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C
gęstość nasypowa
0.5‑3.5 lb/cu.ft
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Vapor grown carbon nanofibers (VGCF) can impart dissipative properties and enhance mechanical properties to polymer, ceramic and metal matrices. Tailor made surface functionalization of carbon nanofibers is possible owing to its unique surface state.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product belongs to Enabling category of greener alternatives thus aligns with "Design for energy efficency". Carbon nanofibers are ideal materials due to its impressive material properties such as mechanical strength, thermal and electrical conductivity. Click here for more information.
Zastosowanie
Adsorption of monoclonal CD3 antibodies on the modified surfaces of pyrolytically stripped carbon nanofibers were studied.
Uwaga dotycząca przygotowania
Produced by Floating Catalyst Vapor-Grown Method
Informacje prawne
Product of Pyrograf® Products Inc.
Pyrograf is a registered trademark of Applied Sciences, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)