719781
Carbon nanofibers
graphitized (iron-free), composed of conical platelets, D × L 100 nm × 20-200 μm
Synonim(y):
PR-25-XT-HHT, Conical carbon nanofibers
About This Item
Poziom jakości
Formularz
powder
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
śr. × dł.
100 nm × 20-200 μm
powierzchnia
24 m2/g
zanieczyszczenia
iron-free
<100 ppm Iron content
średnia średnica
130 nm
wielkość porów
0.075 cm3/g average pore volume
124 Å average pore diameter
mp
3652-3697 °C
gęstość
1.9 g/mL at 25 °C
gęstość nasypowa
0.5‑3.5 lb/cu.ft
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?