718483
Silica
nanopowder, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
Silicon dioxide
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
99.8% trace metals basis
Formularz
nanopowder
powierzchnia
175-225 m2/g , BET
średnica
12 nm
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Silica nanopowder can be used for a variety of applications such as filler material for dental applications, substrate in atomic layer deposition (ALD), and nanoscale insulated additive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?