Merck
71320
Sigma-Aldrich
Sodium borohydride
purum p.a., ≥96% (gas-volumetric)
Synonim(y):
Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Wzór liniowy:
NaBH4
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
37.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
purum p.a.
Poziom jakości
Próba
≥96% (gas-volumetric)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: reductant
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
ciąg SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
Klucz InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sodium borohydride is considered as a selective reducing agent due to its ability to selectively reduce aldehydes and ketones into their corresponding alcohols in the presence of other functional groups such as nitro, ester, amide, lactone, epoxide, and nitriles that are otherwise susceptible to reduction. It is being considered as a promising candidate for hydrogen storage applications.
Zastosowanie
Sodium borohydride may be used as a reductant and hydrogen source for the semi-hydrogenation of alkynes to the corresponding alkenes in the presence of nickel nanoparticles generated in situ from nickel chloride and methanol. It can also be used as a reducing agent for the synthesis of gold nanoparticles from gold chloride.
Inne uwagi
Reduction of carboxylic acid derivatives
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)