711691
1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
EMIM BTI, EMIM TFSI, EMIMIm
About This Item
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
(viscous liquid or liquid)
zanieczyszczenia
≤0.5% water
mp
≥−15 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
CCn1cc[n+](C)c1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H11N2.C2F6NO4S2/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h4-6H,3H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
LRESCJAINPKJTO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Ethyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?