Merck
709476
Sigma-Aldrich
[5,6]-Fullerene-C70
greener alternative
sublimed, ≥99% (HPLC)
Synonim(y):
Buckminsterfullerene C70, Fullerene-C70
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C70
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
840.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
≥99% (HPLC)
Formularz
sublimed
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
>280 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: soluble
benzene: soluble
toluene: soluble
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO 6.2 eV 
LUMO 4.6 eV 
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
C1CC2C3CCC4C5C3C6C2C7C1CC8CC9CC%10CC%11C%12CC%13CC4C%13%14C%12C%15C%11C%16C%10C9C%17C8C7C%18C%17C%16C%15C(C6%18)C5%14
InChI
1S/C70/c1-2-22-5-6-24-13-14-26-11-9-23-4-3(21(1)51-52(22)54(24)55(26)53(23)51)33-31(1)61-35-7-8-27-15-16-29-19-20-30-18-17-28-12-10(25(7)56-57(27)59(29)60(30)58(28)56)37(35)63(33)65-36(4)40(9)67(44(17)42(12)65)69-46(11)47(14)70(50(20)49(18)69)68-43(13)39(6)66(45(16)48(19)68)64-34(5)32(2)62(61)38(8)41(15)64
Klucz InChI
ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(5,6)-Fullerene-C70 (C70) to elipsoidalny fulleren, który ma stabilne sferoidalne cząsteczki węgla.
C70 jest n-kanałowym półprzewodnikiem organicznym.
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
[5,6]-Fullerene-C70 jest materiałem węglowym o elipsoidalnym kształcie. Jest to akceptor elektronów o silnej absorpcji w obszarze UV i umiarkowanej absorpcji w obszarze widzialnym. Znany jest również jako wyższy fulleren.
Zastosowanie
C70 może być stosowany w analizie ilościowej fulerenów w osadach rzecznych i glebach.
C70 może być włączony do nanodrutów na bazie tlenku tytanu (TiO2) i tworzy nanokompozyt dla fotokatalizatora reagującego na światło. Może być również stosowany jako materiał fotoabsorpcyjny w produkcji wysokowydajnych organicznych ogniw fotowoltaicznych (OPV).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)