704121
Carbon nanotube, single-walled
(7,6) chirality, ≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes), 0.83 nm average diameter, avg. no. of layers, 1
Synonim(y):
CHASM™, CNT, Signis® SG76, SWCNT, SWNT, Single wall carbon nanotube
Poziom jakości
opis
G/D Ratio: ≥15 (Raman 633nm)
Median length: 1 μm
Próba
≥90% carbon basis (≥77% as carbon nanotubes)
Formularz
powder (freeze-dried)
Właściwości
avg. no. of layers 1
producent / nazwa handlowa
Signis® SG76
powierzchnia
≥700 m2/g
zanieczyszczenia
≤5 wt. % Moisture content
średnia średnica
0.83 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
gęstość
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
gęstość nasypowa
0.1 g/cm3
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?