703184
Indium tin oxide coated glass slide, square
surface resistivity 30-60 Ω/sq, slide
Synonim(y):
ITO, ITO coated slide, square
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
rezystywność powierzchniowa
30-60 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
84% (nominal at 550nm)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Substraty
Substrate: unpolished float glass, Si02 passivated (200-300 Å)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?