Merck
703176
Sigma-Aldrich
Indium tin oxide coated glass slide, square
surface resistivity 70-100 Ω/sq
Synonim(y):
ITO, ITO coated slide, square
About This Item
Wzór liniowy:
In2O3 · (SnO2)x
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
slide
Poziom jakości
rezystywność powierzchniowa
70-100 Ω/sq
dł. × szer. × grubość
25 mm × 25 mm × 1.1 mm
przepuszczalność
86% (nominal at 550nm)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.517
ciąg SMILES
O=[Sn]=O.O=[In]O[In]=O
InChI
1S/2In.5O.Sn
Klucz InChI
LNNWKAUHKIHCKO-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
substrate: unpolished float glass, SiO2 passivated (200-300 Å)
Właściwości fizyczne
Thickness of ITO coating is 150-300 Å
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)