703168
cis-Bis(isothiocyanato)(2,2′-bipyridyl-4,4′-dicarboxylato)(4,4′-di-nonyl-2′-bipyridyl)ruthenium(II)
95% (NMR)
Synonim(y):
Greatcell Solar®, Z-907 dye
About This Item
Poziom jakości
Próba
95% (NMR)
Formularz
powder
skład
Dye content, ≥90%
mp
196 °C
λmaks.
531, 314, 295 nm (lit.)
ciąg SMILES
S=C=N[Ru]N=C=S.OC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(O)=O.CCCCCCCCCc3ccnc(c3)-c4cc(CCCCCCCCC)ccn4
InChI
1S/C28H44N2.C12H8N2O4.2CNS.Ru/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-25-19-21-29-27(23-25)28-24-26(20-22-30-28)18-16-14-12-10-8-6-4-2;15-11(16)7-1-3-13-9(5-7)10-6-8(12(17)18)2-4-14-10;2*2-1-3;/h19-24H,3-18H2,1-2H3;1-6H,(H,15,16)(H,17,18);;;/q;;2*-1;+2
Klucz InChI
LALSZYPVVQFXIC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Greatcell Solar is a registered trademark of Greatcell Solar Materials Pty Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?