Merck
702854
Sigma-Aldrich
Copper(II) phthalocyanine
triple-sublimed grade, >99.95% trace metals basis
Synonim(y):
CuPc, Phthalocyanine blue, Pigment Blue 15
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H16CuN8
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
576.07
Numer w indeksie barw:
74160
Beilstein:
4121848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
>99.95% trace metals basis
Formularz
powder
jakość
triple-sublimed grade
mp
350 °C
λmaks.
678 nm
fluorescencja
λem 404 nm
Energia orbitalna
HOMO 5.2 eV 
LUMO 3.5 eV 
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3/C60/Mg:Ag
  • Color: green
  • Max. Luminance: 17200 Cd/m2
ITO/CuPc/NPD/Alq3/LiF/Al
  • Color: red
  • Max. Luminance: 2000 Cd/m2
  • Turn-On Voltage: 7.5 V
ITO/CuPc/NPD/CBP:Firpic (6%)/BAlq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. EQE: 4.5 %
Wydajność urządzenia OPV
ITO/CuPc/PTCDA/In
  • Short-circuit current density (Jsc): 53.1 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.57 V
  • Fill Factor (FF): 0.61
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 4.2 %
ITO/PEDOT:PSS/CuPc/C60/BCP/Al
  • Short-circuit current density (Jsc): 18.8 mA/cm2
  • Open-circuit voltage (Voc): 0.58 V
  • Fill Factor (FF): 0.52
  • Power Conversion Efficiency (PCE): 3.6 %
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)C3=NC4=[N@@H]5C(=Nc6n7c(N=C8c9ccccc9C%10=[N@@H]8[Cu]57N3C2=N%10)c%11ccccc6%11)c%12ccccc4%12
InChI
1S/C32H16N8.Cu/c1-2-10-18-17(9-1)25-33-26(18)38-28-21-13-5-6-14-22(21)30(35-28)40-32-24-16-8-7-15-23(24)31(36-32)39-29-20-12-4-3-11-19(20)27(34-29)37-25;/h1-16H;/q-2;+2
Klucz InChI
XCJYREBRNVKWGJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)