Merck
702153
Sigma-Aldrich
Hydroxyapatite
nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET)
Synonim(y):
Fosforan wodorotlenku wapnia, Hydroksyapatyt wapnia, Hydroksyfosforan wapnia, Nano hydroksyapatyt, Trifosforan wodorotlenku pięciowapniowego
About This Item
Wzór liniowy:
[Ca5(OH)(PO4)3]x
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
502.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
nanoparticles
Poziom jakości
zawiera
≤0.025 wt. % dispersant (non-metal based)
stężenie
10 wt. % in H2O
powierzchnia
14.3 m2/g , typical
wielkość cząstki
<200 nm (BET)
pH
4-6
gęstość
1.038 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Klucz InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Opis ogólny
Hydroxyapatite(HAP) is an osteoconductive bioceramic material which has uniqueability to form direct bonds with living tissues. It can be easily prepared byvarious techniques such as sol-gel, hydrothermal, multiple emulsion, biomimeticdeposition, and electrodeposition.
Zastosowanie
Hydroxyapatite can be used as:
  • An implant material for bone substitute due to its chemical similarity to the inorganic component of bone and osteo inductive properties.
  • A vehicle for gene and drug delivery because of its encapsulation capacity and affinity to several drugs and proteins.
  • A pH responsive particulate emulsifier.
Cechy i korzyści
  • Biocompatible
  • Osteoconductive
  • Stable under physiological conditions
  • High mechanical strength
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)