Merck
698105
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)-6-methyl-1,3,6,2-dioxazaborocane-4,8-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14BNO5
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
263.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Pomoc techniczna
Formularz
powder
mp
169-179 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccc(CO)cc2
InChI
1S/C12H14BNO5/c1-14-6-11(16)18-13(19-12(17)7-14)10-4-2-9(8-15)3-5-10/h2-5,15H,6-8H2,1H3
Klucz InChI
VWETVQJDIKPYID-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)