697737
Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
sublimed grade, 99.995% trace metals basis
Synonim(y):
8-Hydroxyquinoline aluminum salt, Alq3, Aluminum 8-hydroxyquinolinate, Aluminum oxinate, Tris-(8-hydroxyquinolinato)aluminum
About This Item
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
99.995% trace metals basis
Formularz
solid
strata
0.5 wt. % loss on heating, 332°C (typical, TGA)
mp
>300 °C (lit.)
411 °C (DSC)
λmaks.
259 nm
fluorescencja
λex 390 nm; λem 519 nm
Energia orbitalna
HOMO 5.8 eV
LUMO 3.1 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/MoO3/NPD/Alq3/BPhen/LiF/Al
ITO/NPD/CBP:Ir(ppy)3/BCP/Alq3/Mg:Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(piq)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/NPD/TCTA/BCPO:Ir(ppy)3 (7-8%)/BCP/Alq3/LiF/Al
ITO/m-MTDATA/NPD/TTPhPhB/Alq3/LiF/Al
ciąg SMILES
O([Al](Oc1cccc2cccnc12)Oc3cccc4cccnc34)c5cccc6cccnc56
InChI
1S/3C9H7NO.Al/c3*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;/h3*1-6,11H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
TVIVIEFSHFOWTE-UHFFFAOYSA-K
Opis ogólny
Zastosowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-(8-hydroxyquinoline)aluminum
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?