693863
Hydroxyapatite
nanopowder, <200 nm particle size (BET), contains 5 wt. % silica as dopant, synthetic
Synonim(y):
Calcium phosphate tribasic, Si-HAp, Calcium hydroxyphosphate, HAp, Hydroxylapatite, Tribasic calcium phosphate
About This Item
Poziom jakości
Formularz
nanopowder
solid
zawiera
5 wt. % silica as dopant
powierzchnia
10-15 m2/g , typical
wielkość cząstki
<200 nm (BET)
mp
1100 °C (lit.)
gęstość nasypowa
2‑6 g/cm3
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Klucz InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?