684457
[6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester
>99.5%
Synonim(y):
1-[3-(Methoxycarbonyl)propyl]-1-phenyl-[6.6]C61, 3′H-Cyclopropa[1,9] [5,6]fullerene-C60-Ih-3′-butanoic acid 3′-phenyl methyl ester, PCBM, [60]PCBM
About This Item
opis
functionalized fullerene
Poziom jakości
Próba
>99.5%
Formularz
solid
rozpuszczalność
chlorobenzene: soluble
organic solvents: soluble
toluene: soluble
Energia orbitalna
HOMO 6.1 eV
LUMO 3.7 eV
właściwości półprzewodników
N-type (mobility=0.21 cm2/V·s)
ciąg SMILES
COC(=O)CCCC2(c1ccccc1)[C]3=4c5c6c7c8c9c%10c(c%11c%12c3c%13c5c%14c%15c6c%16c7c%17c9c%18c%19c%10c%20c%11c%21c%12c%22c%13c%23c%14c%24c%15c%25c%16c%26c%17c%18c%27c%28c%19c%20c%29c%21c%30c%22c%23c%31c%24c%32c%25c%26c%27c%33c%28c%29c%30c%31c%32%33)[C]2=48
InChI
1S/C72H14O2/c1-74-11(73)8-5-9-70(10-6-3-2-4-7-10)71-66-59-52-40-32-23-14-12-13-15-18(14)27-34(32)42-43-35(27)33-24(15)26-22-17(13)20-19-16(12)21-25(23)38(40)46-44-30(21)28(19)36-37-29(20)31(22)45-47-39(26)41(33)53-55(43)64(63(66)54(42)52)67-60(53)58(47)62-51(45)49(37)56-48(36)50(44)61(57(46)59)68(71)65(56)69(62)72(67,70)71/h2-4,6-7H,5,8-9H2,1H3
Klucz InChI
MCEWYIDBDVPMES-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [6,6]-Phenyl C61 butyric acid methyl ester
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?