Merck
679321
Sigma-Aldrich
n-Propyltriethoxysilane
≥98%, deposition grade
Synonim(y):
Trietoksypropylosilan
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5O)3SiCH2CH2CH3
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
206.35
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
klasa czystości
deposition grade
Próba
≥98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.396 (lit.)
bp
179-180 °C (lit.)
gęstość
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H22O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-9H2,1-4H3
Klucz InChI
NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
137.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58.5 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)