Merck
678740
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II)
Synonim(y):
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amphos)Cl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H56Cl2N2P2Pd
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
708.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
grupa funkcyjna
phosphine
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.CN(c1ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc1)C.CN(c2ccc(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc2)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine) dichloropalladium(II) is an organic compound with chemical formula C32H56Cl2N2P2Pd. It is commonly used as a catalyst in the organic synthesis.
For small scale and high throughput uses, product is also available as ChemBeads (927791)
Zastosowanie
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) is used as a catalyst:
  • In the enantioselective construction of indole-fused bicyclo[3.2.1]-octanes via an aminopalladition-triggered Heck-type reaction.
  • In the synthesis of phenanthridine derivatives from ortho bromo N-tosylhydrazones and 2-aminophenylboronic ester via Suzuki cross-coupling reaction followed by intramolecular condensation reaction.
  • In the synthesis of indenones by Pd-catalyzed annulation of an ortho-halobenzyl alcohol with internal alkynes.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)