677450
Zinc oxide
nanopowder, <50 nm particle size (BET), >97%
Synonim(y):
Cynk biały, Tlenek cynku
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
>97%
Formularz
nanopowder
zawiera
6% Al as dopant
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: zinc
powierzchnia
>10.8 m2/g
wielkość cząstki
<50 nm (BET)
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
Informacje prawne
Product of Engi-Mat Co.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?