674508
(11-Mercaptoundecyl)tetra(ethylene glycol)
90%
Synonim(y):
MUTEG, (1-Mercaptoundec-11-yl)tetra(ethylene glycol)
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)11(OCH2CH2)4OH
Masa cząsteczkowa:
380.58
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.475
gęstość
0.997 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
OCCOCCOCCOCCOCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C19H40O5S/c20-10-12-22-14-16-24-18-17-23-15-13-21-11-8-6-4-2-1-3-5-7-9-19-25/h20,25H,1-19H2
Klucz InChI
IOBMVUDHPRVCSO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
(11-Mercaptoundecyl)tetra(ethylene glycol) (MUTEG) is a capping agent that is used in the surface modification of a variety of nanoparticles. It can be also be used as an effective protein repellent.
Zastosowanie
MUTEG can be used to functionalize gold nanoparticles, which can potentially be used to signal peptides, as fluorescent probes and as electrocatalytic membranes. It can also facilitate the sensing of protein on polymeric substrates for biosensor based applications.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?