Merck
651761
Sigma-Aldrich
Negative resist remover I
About This Item
Kod UNSPSC:
12352300
NACRES:
NA.23
Pozwól nam pomóc
okres trwałości
1 yr (cool area away from direct sunlight)
Poziom jakości
pH
<2 (20 °C)
bp
204-304 °C (lit.)
gęstość
1.00 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Available as part of Negative Photoresist kit 654892
Low pH formulation for removal of photoresist cured onto various substrates. Non-corrosive to metals and oxides. Does not contain chlorinated hydrocarbons, chromates, phenol, or phosphates. Performs well at room and elevated temperatures.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)