544906
Zinc oxide
nanopowder, <100 nm particle size
Synonim(y):
Cynk biały, Tlenek cynku
About This Item
Wzór liniowy:
ZnO
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
81.39
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPróba
~80% Zn basis
Poziom jakości
Formularz
nanopowder
powierzchnia
10-25 m2/g
wielkość cząstki
<100 nm
ciąg SMILES
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
Klucz InChI
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zinc oxide (ZnO) nanopowder is a metal oxide that is an n-type direct band semiconducting material with a band gap of 3.37 eV. Its properties include high chemical stability, photostability, and high electrochemical coupling coefficient. It is classified as a semiconductor in group II-VI with bond energy of 60 meV, and high thermo-mechanical stability at ambient temperatures.
Zastosowanie
Employed in the preparation of NaZnSiO3OH, a novel chiral framework material which has potential application in ion exchange, adsorption or catalysis.
ZnO nanopowder can be used for a variety of applications, such as catalysts, optical materials, UV absorbers, gas sensors and cosmetics.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?