541443
Poly[2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylenevinylene]
average Mn 40,000-70,000
Synonim(y):
MEH-PPV
opis
Band gap: 2.3 eV
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 40,000-70,000
fluorescencja
λex 493 nm; λem 554 nm in toluene
Energia orbitalna
HOMO -5.3 eV
LUMO -3 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBO/Al
ITO/PEDOT:PSS/MEH-PPV/PBZT/Al
Wydajność urządzenia OPV
ITO/MEH-PPV/BBL/Al
ITO/MEH-PPV:PC61BM(1:4)/Ca
Mw/Mn
~6
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(CC(CCCC)CC)c1cc(c(cc1)OC)C=C
InChI
1S/C17H26O2/c1-5-8-9-14(6-2)13-19-16-10-11-17(18-4)15(7-3)12-16/h7,10-12,14H,3,5-6,8-9,13H2,1-2,4H3
Klucz InChI
CTUSWJPWMNVXEE-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Filter before application.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?