535311
Poly(N-isopropylacrylamide)
Mn ~40,000
Synonim(y):
NIPAM polymer, PNIPAM, Polyacrylamide, polyNIPAM
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(C6H11NO)nCH3
CAS Number:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócmasa cząsteczkowa
Mn 20,000-60,000
Mn ~40,000
Poziom jakości
mp
96 °C
ciąg SMILES
CC(C)NC(=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO/c1-3-5-7-6(8)4-2/h4H,2-3,5H2,1H3,(H,7,8)
Klucz InChI
WDFKEEALECCKTJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Thermosensitive polymer, can be used to form a hydrogel. Aqueous polymer solution undergoes a phase transition from a soluble to an insoluble state when the temperature is raised to ca. 32 °C.
Postać fizyczna
Thermosensitive polymer, hydrogel
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?