Merck
53096
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
dry, ≥98.0% (T)
Synonim(y):
Chlorek 1-metylo-3-etyloimidazoliny, Chlorek 1-metylo-3-etyloimidazoliowy, Chlorek 3-etylo-1-metyloimidazoliowy, Chlorek N-metylo-N′-etyloimidazoliowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11ClN2
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
146.62
Beilstein:
5163190
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (T)
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤800 ppm water
mp
77-79 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)