495336
Poly(3-butylthiophene-2,5-diyl)
regioregular
Synonim(y):
P3BT
masa cząsteczkowa
Mw 54,000 (typical)
kolor
black
rozpuszczalność
chlorinated solvents: soluble (partially soluble in THF, diethylether)
fluorescencja
λex 440 nm; λem 567 nm in chloroform
Mw/Mn
2.3 (typical)
ciąg SMILES
[s]1c(c(cc1C)CCCC)C
InChI
1S/C10H16S/c1-4-5-6-10-7-8(2)11-9(10)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DUOSBQJOYVIVOR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Informacje prawne
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?