Merck
482978
Sigma-Aldrich
Fullerene-C78
98%
Synonim(y):
Carbon (C78 )
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C78
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
936.83
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Pozwól nam pomóc
Próba
98%
Formularz
solid
mp
>350 °C (lit.)
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)