481769
Gallium nitride
99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Gallium mononitride, Gallium mononitride (GaN)
About This Item
Wzór liniowy:
GaN
CAS Number:
Masa cząsteczkowa:
83.73
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPoziom jakości
Próba
99.9% trace metals basis
Formularz
powder
mp
800 °C (lit.)
ciąg SMILES
N#[Ga]
InChI
1S/Ga.N
Klucz InChI
JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Gallium nitride (GaN) is a wide band gap semiconducting material, which can be used in the development of a variety of electronic devices, such as light emitting diodes (LEDs), and field effect transistors (FETs). It can also be used as a transition metal dopant for spintronics-based applications.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?